Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N1,N1-Bis(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine, 3,3',3''-Nitrilotris(propylamine)
T1540-25ML T1540-5ML
TCIAT1540-25MLEA 0 CNY
TCIAT1540-25ML TCIAT1540-5ML
Tris(3-aminopropyl)amine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(3-aminopropyl)amine
分子式: C₉H₂₄N₄
分子量: 188.32 g/mol
沸点: 150°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00191593
CAS号: 4963-47-7
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %