(3-三甲基硅基-2-丙炔基)三苯基溴化磷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
T1498-1G T1498-5G
TCIAT1498-1GEA 0 CNY
TCIAT1498-1G TCIAT1498-5G
(3-三甲基硅基-2-丙炔基)三苯基溴化磷 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(3-三甲基硅基-2-丙炔基)三苯基溴化磷
分子式: C₂₄H₂₆BrPSi
分子量: 453.43 g/mol
MDL编号: MFCD00012029
CAS号: 42134-49-6
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %