三乙二醇二(对甲苯磺酸酯) ≥97.0% (by HPLC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2,2′-(乙烯二氧)二乙基二甲苯磺酸酯, 三乙二醇二甲苯磺酸酯
T1488-10G
T1488-25G
TCIAT1488-10GEA
0
CNY
TCIAT1488-10G
TCIAT1488-25G
三乙二醇二(对甲苯磺酸酯) ≥97.0% (by HPLC)
三乙二醇二(对甲苯磺酸酯)
分子式:
C₂₀H₂₆O₈S₂ 分子量: 458.54 g/mol |
MDL编号:
MFCD00048096 CAS号: 19249-03-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |