三氟甲烷磺酸铜与苯的络合物 ≥90.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三氟甲磺酸铜苯络合物, 三氟甲烷磺酸铜苯络合物, 三氟甲烷磺酸铜盐苯络合物
T1442-1G T1442-5G
TCIAT1442-1GEA 0 CNY
TCIAT1442-1G TCIAT1442-5G
三氟甲烷磺酸铜与苯的络合物 ≥90.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲烷磺酸铜与苯的络合物
分子式: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
分子量: 503.33 g/mol
溶点: 160 °C (dec.)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00043300
CAS号: 42152-46-5
EINECS: 255-686-6
UN号: 3175
ADR: 4.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %