1,5,6,7-四氢-4H-吲哚-4-酮 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
T1435-25G T1435-5G
TCIAT1435-25GEA 0 CNY
TCIAT1435-25G TCIAT1435-5G
1,5,6,7-四氢-4H-吲哚-4-酮 ≥99.0% (by GC)
1,5,6,7-四氢-4H-吲哚-4-酮
分子式: C₈H₉NO
分子量: 135.17 g/mol
MDL编号: MFCD00075438
CAS号: 13754-86-4
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C