3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
供应商: TCI
Warning
T1326-1G T1326-5G
TCIAT1326-1GEA 0 CNY
TCIAT1326-1G TCIAT1326-5G
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
分子式: C₁₄H₁₂F₃NO
MDL编号: MFCD00143198
CAS号: 1494-26-4