四正丁基二氟化铵氢氟酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Tetrabutylammonium difluoride, TBABF, 四丁基二氟化铵
T1295-25G T1295-5G
TCIAT1295-25GEA 0 CNY
TCIAT1295-25G TCIAT1295-5G
四正丁基二氟化铵氢氟酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
四正丁基二氟化铵氢氟酸盐
分子式: C₁₆H₃₇F₂N
MDL编号: MFCD00077877
CAS号: 23868-34-0
UN号: 1760
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %