三乙醇胺硼酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Boratrane, 三乙醇胺硼酸盐
T1291-25G T1291-500G
TCIAT1291-25GEA 0 CNY
TCIAT1291-25G TCIAT1291-500G
三乙醇胺硼酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
三乙醇胺硼酸盐
分子式: C₆H₁₂BNO₃
分子量: 156.98 g/mol
MDL编号: MFCD00003272
CAS号: 283-56-7
EINECS: 206-003-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 235.0 to 239.0 deg-C