四丁基硫氰酸铵 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1278-25G T1278-250G
TCIAT1278-25GEA 0 CNY
TCIAT1278-25G TCIAT1278-250G
四丁基硫氰酸铵 ≥97.0% (通过滴定分析)
四丁基硫氰酸铵
分子式: C₁₇H₃₆N₂S
MDL编号: MFCD00012140
CAS号: 3674-54-2
EINECS: 222-943-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 124.0 deg-C