(三甲基硅基)甲醇 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (羟甲基)三甲基硅烷
T1250.1 T1250-25ML T1250-5ML
TCIAT1250.1EA 0 CNY
TCIAT1250.1 TCIAT1250-25ML TCIAT1250-5ML
(三甲基硅基)甲醇 ≥97.0% (by GC)
(三甲基硅基)甲醇
分子式: C₄H₁₂OSi
沸点: 121°C
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00004596
CAS号: 3219-63-4
EINECS: 221-746-5
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4d6ba32b04604f2d46e295833c04efe37940149&vid=d4d6ba32b04604f2d46e295833c04efe37940149&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %