Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
T1139-25G T1139-5G
TCIAT1139-25GEA 0 CNY
TCIAT1139-25G TCIAT1139-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (通过GC)
Methyl-2-thiophenecarboxylate
分子式: C₆H₆O₂S
沸点: 98°C
MDL编号: MFCD00016895
CAS号: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %