2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
T1138-25G
T1138-5G
TCIAT1138-25GEA
0
CNY
TCIAT1138-25G
TCIAT1138-5G
2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
2-Thiopheneacrylic acid
分子式:
C₇H₆O₂S |
MDL编号:
MFCD00005455 CAS号: 15690-25-2 |
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 148.0 deg-C |