四羟甲基硫酸磷 ∼70 - 80% 在水里
供应商: TCI
Danger
T1089-25G T1089-500G
TCIAT1089-25GEA 0 CNY
TCIAT1089-25G TCIAT1089-500G
四羟甲基硫酸磷 ∼70 - 80% 在水里
四羟甲基硫酸磷
分子式: C₄H₁₂O₄P
MDL编号: MFCD00054243
CAS号: 55566-30-8
EINECS: 259-709-0
UN号: 2922
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 70.0 to 80.0 w/w%