康洁新 98,0 HPLC, N
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
三氯均二苯脲, 三氯卡班, TCC
T1015-25G
T1015-500G
TCIAT1015-25GEA
0
CNY
TCIAT1015-25G
TCIAT1015-500G
康洁新 98,0 HPLC, N
康洁新
分子式:
C₁₃H₉Cl₃N₂O 分子量: 315.58 g/mol |
MDL编号:
MFCD00013254 CAS号: 101-20-2 EINECS: 202-924-1 UN号: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,09654 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in hot 2-Propanol | almost transparency |