原戊酸三甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1,1-三甲氧基戊烷
T0981-25ML T0981-250ML
TCIAT0981-25MLEA 0 CNY
TCIAT0981-25ML TCIAT0981-250ML
原戊酸三甲酯 ≥97.0% (by GC)
原戊酸三甲酯
分子式: C₈H₁₈O₃
沸点: 164°C
闪点: 55°C
MDL编号: MFCD00008481
CAS号: 13820-09-2
EINECS: 237-496-5
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9240 to 0.9260
Refractive index n20/D 1.4090 to 1.4110