三乙二醇单丁醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三甘醇单丁醚
T0915-25ML T0915-500ML
TCIAT0915-25MLEA 0 CNY
TCIAT0915-25ML TCIAT0915-500ML
三乙二醇单丁醚 ≥98.0% (by GC)
三乙二醇单丁醚
分子式: C₁₀H₂₂O₄
分子量: 206.28 g/mol
沸点: 278°C
闪点: 156°C
MDL编号: MFCD00020606
CAS号: 143-22-6
EINECS: 205-592-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %