三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 ≥90.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Synonyms: TMPTMA
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T0912-25ML T0912-500ML
TCIAT0912-25MLEA 0 CNY
TCIAT0912-25ML TCIAT0912-500ML
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 ≥90.0% (by GC) stabilised
三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯
分子式: C₁₈H₂₆O₆
分子量: 338.40 g/mol
溶点: –14°C
闪点: 182°C
MDL编号: MFCD00008588
CAS号: 3290-92-4
EINECS: 221-950-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %