3,3'-硫代二丙酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 二甲基 3,3'-硫代二丙酸酯
T0901-25ML T0901-500ML
TCIAT0901-25MLEA 0 CNY
TCIAT0901-25ML TCIAT0901-500ML
3,3'-硫代二丙酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
3,3'-硫代二丙酸二甲酯
分子式: C₈H₁₄O₄S
沸点: 164°C
MDL编号: MFCD00008465
CAS号: 4131-74-2
EINECS: 223-948-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %