丁酸四氢糠酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Butyric Acid Tetrahydrofurfuryl Ester, 2-(Butyryloxymethyl)tetrahydrofuran
T0878-25ML T0878-500ML
TCIAT0878-25MLEA 0 CNY
TCIAT0878-25ML TCIAT0878-500ML
丁酸四氢糠酯 ≥98.0% (by GC)
丁酸四氢糠酯
分子式: C₉H₁₆O₃
分子量: 172.22 g/mol
沸点: 227°C
闪点: 99°C
MDL编号: MFCD00059734
CAS号: 2217-33-6
EINECS: 218-710-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %