2-Tridecenoic acid ≥80.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T0759-25G T0759-5G
TCIAT0759-25GEA 0 CNY
TCIAT0759-25G TCIAT0759-5G
2-Tridecenoic acid ≥80.0% (通过GC)
2-Tridecenoic acid
分子式: C₁₃H₂₄O₂
MDL编号: MFCD00020487
CAS号: 6969-16-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 80.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %