Butyl-p-toluenesulphonate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
T0727-25ML T0727-500ML
TCIAT0727-25MLEA 0 CNY
TCIAT0727-25ML TCIAT0727-500ML
Butyl-p-toluenesulphonate ≥97.0% (通过GC)
Butyl-p-toluenesulphonate
分子式: C₁₁H₁₆O₃S
沸点: 172°C
MDL编号: MFCD00027203
CAS号: 778-28-9
EINECS: 212-295-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=565c6b78370e1c7f4514226fdd78536bd1d6d391&vid=565c6b78370e1c7f4514226fdd78536bd1d6d391&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %