三丙二醇单甲醚(异构体混合物) ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI
T0651-25G T0651-500G
TCIAT0651-25GEA 0 CNY
TCIAT0651-25G TCIAT0651-500G
三丙二醇单甲醚(异构体混合物) ≥93.0% (通过GC)
三丙二醇单甲醚(异构体混合物)
分子式: C₁₀H₂₂O₄
沸点: 243°C
溶点: –79°C
闪点: 118°C
MDL编号: MFCD00059142
CAS号: 25498-49-1
EINECS: 247-045-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomers)