Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
T0605-25G
T0605-500G
TCIAT0605-25GEA
0
CNY
TCIAT0605-25G
TCIAT0605-500G
Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (通过GC)
Bis(2-ethylhexyl)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
分子式:
C₂₄H₄₂O₄ 闪点: 202°C |
MDL编号:
MFCD00059565 CAS号: 2915-49-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min.97.0 % (total of isomers) |