三丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T0523-25ML
T0523-500ML
TCIAT0523-25MLEA
0
CNY
TCIAT0523-25ML
TCIAT0523-500ML
三丙二醇 ≥98.0% (通过GC)
三丙二醇
分子式:
C₉H₂₀O₄ 闪点: 146°C |
MDL编号:
MFCD00014405 CAS号: 24800-44-0 EINECS: 246-466-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |