硫化环丙烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三甲烯化硫
T0474-25ML T0474-5ML
TCIAT0474-25MLEA 0 CNY
TCIAT0474-25ML TCIAT0474-5ML
硫化环丙烷 ≥98.0% (by GC)
硫化环丙烷
分子式: C₃H₆S
分子量: 74.14 g/mol
沸点: 94°C
闪点: –2°C
MDL编号: MFCD00042751
CAS号: 287-27-4
EINECS: 206-015-0
UN号: 1993
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %