亚磷酸三异癸酯 ≥95.0% (by NMR)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Phosphorous Acid Triisodecyl Ester
T0420-25ML T0420-500ML
TCIAT0420-25MLEA 0 CNY
TCIAT0420-25ML TCIAT0420-500ML
亚磷酸三异癸酯 ≥95.0% (by NMR)
亚磷酸三异癸酯
分子式: C₃₀H₆₃O₃P
分子量: 502.80 g/mol
MDL编号: MFCD00015059
CAS号: 25448-25-3
EINECS: 246-998-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e299a8745a600e91e591344dfc0694875578abd1&vid=e299a8745a600e91e591344dfc0694875578abd1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) multi component mixture
Purity (NMR) min. 95.0 atom%