三戊胺 (mixture of branched chain isomers) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三戊胺异构体混合物
T0338-25ML T0338-500ML
TCIAT0338-25MLEA 0 CNY
TCIAT0338-25ML TCIAT0338-500ML
三戊胺 (mixture of branched chain isomers) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
三戊胺
分子式: C₁₅H₃₃N
分子量: 227.43 g/mol
沸点: 240
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00015270
CAS号: 621-77-2
EINECS: 210-705-7
UN号: 2735
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %