(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II) 95,0 Titrimetric
供应商: TCI
Synonyms: Zinc Dithiol
T0279-1G T0279-5G
TCIAT0279-1GEA 0 CNY
TCIAT0279-1G TCIAT0279-5G
(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II) 95,0 Titrimetric
(Toluene-3,4-dithiolato)zinc(II)
分子式: C₇H₈S₂
分子量: 219.63 g/mol
MDL编号: MFCD00005863
CAS号: 29726-21-4
EINECS: 249-812-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %