对甲苯亚磺酸钠 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
T0275-500G T0275-25G
TCIAT0275-500GEA 0 CNY
TCIAT0275-500G TCIAT0275-25G
对甲苯亚磺酸钠 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
对甲苯亚磺酸钠
分子式: C₇H₇NaO₂S
MDL编号: MFCD00013136
CAS号: 824-79-3
EINECS: 212-538-5
Merck Index: 14,09532
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency