Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
T0131-1G T0131-25G
TCIAT0131-1GEA 0 CNY
TCIAT0131-1G TCIAT0131-25G
Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride
分子式: C₇I₄O₄S
分子量: 687.75 g/mol
MDL编号: MFCD00059713
CAS号: 1745-83-1
UN号: 1759
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %