Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
S0836-1G S0836-5G
TCIAS0836-1GEA 0 CNY
TCIAS0836-1G TCIAS0836-5G
Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (通过HPLC)
Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate
分子式: C₆H₂F₄O₄S
CAS号: 221908-17-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %