甲基丙烯酸N-羟琥珀酸亚胺酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
S0812-25G S0812-5G
TCIAS0812-25GEA 0 CNY
TCIAS0812-25G TCIAS0812-5G
甲基丙烯酸N-羟琥珀酸亚胺酯 ≥98.0% (通过GC)
甲基丙烯酸N-羟琥珀酸亚胺酯
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C