9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
S0800-1G S0800-5G
TCIAS0800-1GEA 0 CNY
TCIAS0800-1G TCIAS0800-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (通过HPLC)
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
分子式: C₂₅H₁₆
MDL编号: MFCD08704216
CAS号: 159-66-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C