磺胺二甲基嘧啶 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
4,6-二甲基磺胺嘧啶, 4-氨基-N-(4,6-二甲基-2-嘧啶基)苯磺酰胺, 磺胺二甲嘧啶
S0586-25G
S0586-250G
TCIAS0586-25GEA
0
CNY
TCIAS0586-25G
TCIAS0586-250G
磺胺二甲基嘧啶 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
磺胺二甲基嘧啶
分子式:
C₁₂H₁₄N₄O₂S 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00006066 CAS号: 57-68-1 EINECS: 200-346-4 Merck Index: 14,08905 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 197.0 to 201.0 deg-C |