磺胺二甲基嘧啶钠盐 ≥97.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
|
Warning
|
S0583-25G
S0583-500G
TCIAS0583-25GEA
0
CNY
TCIAS0583-25G
TCIAS0583-500G
磺胺二甲基嘧啶钠盐 ≥97.0% (通过HPLC,总氮)
分子式:
C₁₂H₁₃N₄NaO₂S 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00068333 CAS号: 1981-58-4 EINECS: 217-840-0 Merck Index: 14,08915 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |