4-Sulphocalix[8]arene hydrate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
S0471-1G S0471-5G
TCIAS0471-1GEA 0 CNY
TCIAS0471-1G TCIAS0471-5G
4-Sulphocalix[8]arene hydrate ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Sulphocalix[8]arene hydrate
分子式: C₅₆H₄₈O₃₂S₈
MDL编号: MFCD00917032
CAS号: 137407-62-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20 %