N,N′-二水杨醛乙二胺钴(II) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 双水杨酰胺乙基钴, 二亚水杨基乙二胺, Co(SALEN)2, N,N′-双水杨醛缩乙二胺
S0318-100G S0318-25G S0318-500G
TCIAS0318-100GEA 0 CNY
TCIAS0318-100G TCIAS0318-25G TCIAS0318-500G
N,N′-二水杨醛乙二胺钴(II) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
N,N′-二水杨醛乙二胺钴(II)
分子式: C₁₆H₁₆CoN₂O₂
分子量: 327.24 g/mol
MDL编号: MFCD00000009
CAS号: 14167-18-1
EINECS: 238-012-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %