水杨酸异丁酯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic Acid Isobutyl Ester, Salicylic Acid Isobutyl Ester
S0013-25G S0013-500G
TCIAS0013-25GEA 0 CNY
TCIAS0013-25G TCIAS0013-500G
水杨酸异丁酯 ≥99.0% (by GC)
水杨酸异丁酯
分子式: C₁₁H₁₄O₃
分子量: 194.23 g/mol
沸点: 259°C
闪点: 121°C
MDL编号: MFCD00020035
CAS号: 87-19-4
EINECS: 201-729-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %