水杨酸异戊酯 (contains 2-Methylbutyl Salicylate)
供应商: TCI
Warning
S0012-25ML S0012-500ML
TCIAS0012-25MLEA 0 CNY
TCIAS0012-25ML TCIAS0012-500ML
水杨酸异戊酯 (contains 2-Methylbutyl Salicylate)
水杨酸异戊酯
分子式: C₁₂H₁₆O₃
沸点: 273°C
闪点: 146°C
MDL编号: MFCD00020037
CAS号: 87-20-7
EINECS: 201-730-4
UN号: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05125
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)