13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
R0088-1G
R0088-100MG
TCIAR0088-1GEA
0
CNY
TCIAR0088-1G
TCIAR0088-100MG
13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
13-cis-Retinoic acid
分子式:
C₂₀H₂₈O₂ 溶点: 175°C 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00079542 CAS号: 4759-48-2 EINECS: 225-296-0 Merck Index: 14,05228 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |