D-(+)-核糖酸 γ-内酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
D-(+)-核糖酸-1,4-内酯
R0063-1G
R0063-5G
TCIAR0063-1GEA
0
CNY
TCIAR0063-1G
TCIAR0063-5G
D-(+)-核糖酸 γ-内酯 ≥97.0% (by GC)
D-(+)-核糖酸 γ-内酯
分子式:
C₅H₈O₅ 分子量: 148.11 g/mol |
MDL编号:
MFCD00063241 CAS号: 5336-08-3 EINECS: 226-256-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +15.0 to +20.0 deg (C=1, H2O) |