蓖麻油酸甲酯 ≥75.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: (R)-12-羟基-顺式-9-十八烯酸甲酯, 12-羟基油酸甲酯, 蓖麻油酸甲酯
R0029-25ML R0029-500ML
TCIAR0029-25MLEA 0 CNY
TCIAR0029-25ML TCIAR0029-500ML
蓖麻油酸甲酯 ≥75.0% (by GC)
蓖麻油酸甲酯
分子式: C₁₉H₃₆O₃
分子量: 312.49 g/mol
闪点: 209°C
MDL编号: MFCD00046712
CAS号: 141-24-2
EINECS: 205-472-3
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 75.0 %