喹啉-N-氧化物 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
Quinoline 1-oxide hydrate
Q0072-25G
Q0072-5G
TCIAQ0072-25GEA
0
CNY
TCIAQ0072-25G
TCIAQ0072-5G
喹啉-N-氧化物 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
喹啉-N-氧化物
分子式:
C₉H₇NO·xH₂O 分子量: 145.16 g/mol (anhy) 沸点: 173°C |
MDL编号:
MFCD00149472 CAS号: 198878-42-1 EINECS: 216-560-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | 15.0 to 21.0 % |