重铬酸喹啉 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
Q0058-10G Q0058-25G
TCIAQ0058-10GEA 0 CNY
TCIAQ0058-10G TCIAQ0058-25G
重铬酸喹啉 ≥97.0% (通过滴定分析)
重铬酸喹啉
分子式: C₁₈H₁₆Cr₂N₂O₇
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00059108
CAS号: 56549-24-7
UN号: 1479
ADR: 5.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %