酚妥拉明 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-(N-[m-羟基苯基]-p-甲苯氨基甲基)咪唑啉
P1985-100MG P1985-1G
TCIAP1985-100MGEA 0 CNY
TCIAP1985-100MG TCIAP1985-1G
酚妥拉明 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
酚妥拉明
分子式: C₁₇H₁₉N₃O
分子量: 377.46 g/mol
MDL编号: MFCD00134201
CAS号: 65-28-1
EINECS: 200-604-6
Merck Index: 14,07264
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C