三氟乙酸五氟苯酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
五氟苯基三氟乙酸酯
P1894-25G
P1894-5G
TCIAP1894-25GEA
0
CNY
TCIAP1894-25G
TCIAP1894-5G
三氟乙酸五氟苯酯 ≥95.0% (by GC)
三氟乙酸五氟苯酯
分子式:
C₈F₈O₂ 分子量: 280.07 g/mol 沸点: 122°C 溶点: 4°C 闪点: 52°C |
MDL编号:
MFCD00134438 CAS号: 14533-84-7 UN号: 3272 ADR: 3 III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |