MOPS
供应商: PanReac AppliChem
A2947.0500 A2947.1000
APLIA2947.0500EA 0 CNY
APLIA2947.0500 APLIA2947.1000
MOPS
MOPS
分子式: C₇H₁₅NO₄S
溶点: > 250 °C
闪点: 110 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006183
CAS号: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288