3-Phenylimidazo[1,5-a]pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
P1838-5G
P1838-25G
TCIAP1838-5GEA
0
CNY
TCIAP1838-5G
TCIAP1838-25G
3-Phenylimidazo[1,5-a]pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Phenylimidazo[1,5-a]pyridine
分子式:
C₁₃H₁₀N₂ 沸点: 140°C |
CAS号:
35854-46-7 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |