N-邻苯二甲酰-DL-谷氨酸酐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-Phthalimidoglutaric Anhydride
P1789-25G P1789-5G
TCIAP1789-25GEA 0 CNY
TCIAP1789-25G TCIAP1789-5G
N-邻苯二甲酰-DL-谷氨酸酐 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-邻苯二甲酰-DL-谷氨酸酐
分子式: C₁₃H₉NO₅
分子量: 259.22 g/mol
MDL编号: MFCD00005886
CAS号: 3343-28-0
EINECS: 222-088-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 208.0 deg-C