吡啶三氟甲烷磺酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1627-25G P1627-5G
TCIAP1627-25GEA 0 CNY
TCIAP1627-25G TCIAP1627-5G
吡啶三氟甲烷磺酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
吡啶三氟甲烷磺酸盐
分子式: C₆H₆F₃NO₃S
MDL编号: MFCD00274656
CAS号: 52193-54-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C